Få mere at vide
Acrylamid, 98+%
Artikelnummer. 11423377
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423377 500 g 500g
11433377 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17157.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Akrylamid anvendes som monomer i syntesen af polyacrylamider, der finder anvendelse som vandopløselige fortykningsmidler i spildevandsbehandling, gelelektroforese, malmbearbejdning og farvestofproduktion. I molekylærbiologi bruges det som en bærer såvel som involveret i udfældningen af små mængder DNA. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af N-methylol-acrylamid og N-butoxyacrylamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Akrylamid anvendes som monomer i syntesen af polyacrylamider, der finder anvendelse som vandopløselige fortykningsmidler i spildevandsbehandling, gelelektroforese, malmbearbejdning og farvestofproduktion. I molekylærbiologi bruges det som en bærer såvel som involveret i udfældningen af små mængder DNA. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i fremstillingen af N-methylol-acrylamid og N-butoxyacrylamid.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler, jern- og jernsalte, kobber, aluminium, messing og frie radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-06-1
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.08
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC navn prop-2-enamid
SMIL NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide
Smeltepunkt 82 °C til 85 °C
Tæthed 1.322
Kogepunkt 125 °C (25 mmHg)
Flammepunkt 138 °C (280 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
FN nummer UN2074
Beilstein 605349
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,129
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 71.08
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide