Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, 98,5%, ekstra ren
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Akrylamid er en organisk amidforbindelse, der hovedsageligt anvendes som monomer i syntesen af polyacrylamid
- Akrylamid dannes i fødevarer, der indeholder kulhydrater i sin sammensætning, hovedsageligt når disse fødevarer er stegt, grillet eller bagt
Applikationer
- I laboratorieforsøg deltager akrylamid i kemiske reaktioner som et mellemprodukt i fremstillingen af N-methylol akrylamid og N-butoxyacrylamidforbindelser
- Til molekylær brug kan denne forbindelse bruges som en bærer og er involveret i udfældningen af små mængder DNA
- I molekylære eksperimenter bruges det i gelelektroforese, herunder western blot og SDS-PAGE, til at adskille proteiner og makromolekyler baseret på deres størrelse og ladning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide |
| Fysisk form | Krystaller eller Krystallinsk Pulver |
| Kogepunkt | 125,0 °C (25,0 mmHg) |
| Smeltepunkt | 82,0 °C til 86,0 °C |
| Tæthed | 1.1220g/mL |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 138 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acrylamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H372-Forårsager organskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.