Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, 98,5%, ekstra ren
Artikelnummer. 10062040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10062040
Brand: Thermo Scientific Chemicals 164830025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Acrylamide, CAS # 79-06-1, is an organic amide compound used as a monomer in the synthesis of polyacrylamides. | CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Akrylamid er en organisk amidforbindelse, der hovedsageligt anvendes som monomer i syntesen af polyacrylamid
  • Akrylamid dannes i fødevarer, der indeholder kulhydrater i sin sammensætning, hovedsageligt når disse fødevarer er stegt, grillet eller bagt
Applikationer
  • I laboratorieforsøg deltager akrylamid i kemiske reaktioner som et mellemprodukt i fremstillingen af N-methylol akrylamid og N-butoxyacrylamidforbindelser
  • Til molekylær brug kan denne forbindelse bruges som en bærer og er involveret i udfældningen af små mængder DNA
  • I molekylære eksperimenter bruges det i gelelektroforese, herunder western blot og SDS-PAGE, til at adskille proteiner og makromolekyler baseret på deres størrelse og ladning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-06-1
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.08
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC navn prop-2-enamid
SMIL NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Kogepunkt 125.0°C (25.0 mmHg)
Smeltepunkt 82.0°C to 86.0°C
Tæthed 1.1220g/mL
Farve Hvid
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 138°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98.5%
Lineær formel H2C=CHCONH2
Opløselighedsinformation Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Formel vægt 71.08
Procent renhed 98.5%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide