Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid (40%) opløsninger
Beskrivelse
Akrylamid er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Akrylamid anvendes som et kemisk mellemprodukt ved fremstilling af polyacrylamider, til brug i proteinelektroforese (PAGE), syntese af farvestoffer og copolymerer til kontaktlinser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acrylamid er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Akrylamid anvendes som et kemisk mellemprodukt ved fremstilling af polyacrylamider, til brug i proteinelektroforese (PAGE), syntese af farvestoffer og copolymerer til kontaktlinser.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Holdes væk fra syrer, oxidationsmidler, jern- og jernsalte, kobber, messing, frie radikaler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide |
| Navn note | Bisacrylamidfri |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 40% soln |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | UN3426 |
| Beilstein | 605349 |
| Merck Index | 14,129 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
Sikkerhed og håndtering
- Acrylamide (40%) Solutions
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H372-Forårsager organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide