Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid (40%) opløsninger
Artikelnummer. 15484859
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484859 500 mL 500ml
15494859 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15484859 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62480.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.46 DKK
    819.65 DKK / 500ml
    Spare 90.81 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Akrylamid er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Akrylamid anvendes som et kemisk mellemprodukt ved fremstilling af polyacrylamider, til brug i proteinelektroforese (PAGE), syntese af farvestoffer og copolymerer til kontaktlinser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acrylamid er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Akrylamid anvendes som et kemisk mellemprodukt ved fremstilling af polyacrylamider, til brug i proteinelektroforese (PAGE), syntese af farvestoffer og copolymerer til kontaktlinser.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Holdes væk fra syrer, oxidationsmidler, jern- og jernsalte, kobber, messing, frie radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-06-1
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.08
MDL nummer MFCD00008032
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC navn prop-2-enamid
SMIL NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylamide
Navn note bisacrylamide free
Fysisk form Væske
Koncentration 40% soln
Farve Farveløs
Mængde 500 mL
FN nummer UN3426
Beilstein 605349
Merck Index 14,129
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide (40%) Solutions
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide