Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid (30%) opløsninger
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
938.00 DKK - 1740.00 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS | 79-06-1 |
---|---|
Molekylær formel | C3H5NO |
Molekylvægt (g/mol) | 71.08 |
MDL nummer | MFCD00008032 |
InChI nøgle | HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6579 |
ChEBI | CHEBI:28619 |
IUPAC navn | prop-2-enamid |
SMIL | NC(=O)C=C |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15404549
|
Thermo Scientific Chemicals
J62100.AP |
500 mL |
938.00 DKK
500ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
15414549
|
Thermo Scientific Chemicals
J62100.K2 |
1 L |
1740.00 DKK
1 L |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Akrylamid er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Akrylamid anvendes som et kemisk mellemprodukt ved fremstilling af polyacrylamider, til brug i proteinelektroforese (PAGE), syntese af farvestoffer og copolymerer til kontaktlinser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
AnvendelserAcrylamid er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Akrylamid anvendes som et kemisk mellemprodukt ved fremstilling af polyacrylamider, til brug i proteinelektroforese (PAGE), syntese af farvestoffer og copolymerer til kontaktlinser.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Holdes væk fra syrer, oxidationsmidler, jern- og jernsalte, kobber, messing, frie radikaler.
Kemiske identifikatorer
79-06-1 | |
71.08 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28619 | |
NC(=O)C=C |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
6579 | |
prop-2-enamid |
Tekniske data
Acrylamide | |
Væske | |
30% soln | |
C3H5NO | |
UN3426 | |
14,129 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enamid | |
6579 |
bisacrylamide free | |
79-06-1 | |
Farveløs | |
MFCD00008032 | |
605349 | |
Soluble in water. | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H332-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ACRYLAMIDE SOLUTION
missing translation for 'einecsNumber' : 201-173-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Hold koldt
- Acrylamide (30%) Solutions
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: Acrylamide