Få mere at vide
Acrylamide-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide-13C |
| CAS | 287399-24-0 |
| Molekylær formel | 13CC2H5NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Propenamide-1-13C (9CI), Acrylamide-1-13C, Acrylamide-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1 |
| SMIL | N[13C](=O)C=C |
| IUPAC navn | (1^{13}C)prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.07 |
| Formel vægt | 72.0405 |