Få mere at vide
Acrylamide-1-13C, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide-13 C |
| CAS | 287399-24-0 |
| Molekylær formel | 13 CC2H5NO |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1 |
| SMIL | N[13 C](=O)C=C |
| IUPAC navn | (1 ^{13}C)prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.07 |
| Formel vægt | 72.0405 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity |