Få mere at vide
Acrylamide (1.0 mg/mL in Deionized water with 0.1% Formic Acid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide |
| CAS | 79-06-1 |
| Molekylær formel | C3 H5 N O |
| Mængde | 2 x 1 mL |
| Synonym | Acrylamide (8CI), Acrylic amide, Bio-Acrylamide 50, DM 206, Ethylenecarboxamide, NSC 7785, Propenamide, Vinyl amide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5) |
| SMIL | NC(=O)C=C |
| IUPAC navn | prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 71.08 |
| Formel vægt | 71.0371 |
| Vis mere |