Få mere at vide
Cytiva AcroVent™ Enhed med PTFE-membran
:
0,2μ m
Beskrivelse
- Reducerer forureningsrisici
- Ideel til gasledninger til CO2-inkubatorer
- Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Indløbsstil | Trappet slange Barb |
| Outlet stil | Trappet slange Barb |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |