Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Siliciumgel, til kromatografi, 0,060-0,200 mm, 60 A
Artikelnummer. 10730941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
30 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10730941 1 kg 1kg
10723203 30 kg 30kg
15678625 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730941 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 240370010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til kolonnekromatografi. | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Porestørrelse 60Å
Mængde 1 kg
Materiale Silica Gel
Til brug med (applikation) Søjlekromatografi