Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasuld
Artikelnummer. 11927001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50g
250g
1kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11927001 1kg 1kg
10637274 50g 50g
10024923 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11927001 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 386060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 DKK
    704.65 DKK / 1kg
    Spare 150.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Filterhjælp
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1kg
Kogepunkt 1000 °C
Produkttype Glasuld
Til brug med (applikation) Filterhjælp
Materiale Glas
Smeltepunkt 680 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glass wool
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.