Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasperler, 400-800 mikron
Artikelnummer. 10163094 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10163094 500 g 500g
10264954 25 g 25g
10653015 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10163094 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 397645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1507.49 DKK
    1356.65 DKK / 500g
    Spare 150.84 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Mængde 500 g