Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agar, bakteriologisk kvalitet
Artikelnummer. p-4435499 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 12367153
Brand: Thermo Scientific Chemicals 443572500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mikrobielle medier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Grad Bakteriologisk
Produkttype Agar
Til brug med (applikation) Mikrobielle medier
Emballagetype Plastflaske
Mængde 250 g