Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agar, bakteriologisk kvalitet
Artikelnummer. 12367153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12367153 250 g 250g
12357153 1 kg 1kg
15129303 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12367153 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 443572500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.07 DKK
    595.65 DKK / 250g
    Spare 92.42 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mikrobielle medier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Grad Bakteriologisk
Produkttype Næringsagar
Til brug med (applikation) Mikrobielle medier
Emballagetype Plastflaske
Mængde 250 g