Få mere at vide
Cytiva AcroPrep™ 24-brønds filterplader
Beskrivelse
Ved at bruge proprietære højtydende flerlags filtermembraner giver plader tidsbesparelser stærke præstationskrav og strømlinede forbedringer af arbejdsgangen. Fås i 4 forskellige typer membraner. Hver tallerken kommer med en V-formet bundopsamlingsplade og låg. Automationsvenlig. Vakuum kompatibel. Velegnet til centrifugering.
Plader med asymmetrisk Supor™ EKV membran:
A 0,65/0,2μ m asymmetrisk Supor EKV PES-membran, fås med og uden et dobbeltlags dybdeforfilter. Dybdeforfilteret tillader klaring af store cellulære affald før filtrering gennem 0,65/0,2μ m EKV Supor membran. Dobbeltlags klaringsplade har pålidelig genvinding af> 95 % af ekstracellulære proteiner. Enkelt lag AcroPrep 24-brønds filterplade indeholder 0,65/0,2μ m Supor EKV membran og er designet til applikationer, hvor der kræves et sterilt filtrat.
Plader med Supor Membran:
De AcroPrep Supor plader har en række anvendelser i applikationer såsom harpikspakning til prøveforberedelse, viral filtrering eller genomkortlægning, afhængigt af den valgte porestørrelse. Fås med 0,1, 0,45, 0,8, 1,2 og 5μ Med porestørrelsesklassificeringer kan disse alsidige filterplader med sikkerhed integreres i en række laboratorieworkflows med 24-brønds format. De Supor polyethersulfonmembran muliggør hurtig filtrering, har lave proteinbindingsegenskaber og tilbyder omfattende lægemiddel- og kemisk kompatibilitet. Hver plade leveres med en V-formet bundopsamlingsplade og låg Individuelt pakket og gammabestrålet. Automationsvenlig vakuumkompatibel velegnet til centrifugering.
Plader med Omega-membran:
De AcroPrep Omega-plade til afsaltning, diafiltrering, koncentrering eller fraktionering af protein- og nukleinsyreprøver sparer tid i en enkelt enhed og arbejdsgang. Omega ultrafiltreringsmembranen er en polyethersulfonmembran, der er specifikt modificeret til at minimere protein- og nukleinsyrebinding. Omega-membranen arbejder på præmissen om størrelsesudelukkelse, hvor prøver fraktioneres efter molekylvægt. Større molekyler kan adskilles fra mindre molekyler ved at vælge den passende molekylvægt cut-off (MWCO) og filtrere prøven gennem disse plader ved enten centrifugering, vakuum eller positivt tryk, hvilket typisk resulterer i≥ 90 % genvinding af målmolekyler.
Plader med PE/PP membran:
PE/PP-pladen har en stor porestørrelse (30 til 40μ m) som er ideel til planteanvendelser eller som cellefilter.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Porestørrelse | 0,65/0,2μ m med dybdefilter |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 1,6 cm 2 |
| Membran type | Supor |
| Mængde | 8/pakke |
| Type | Filterplade med membran |
| Volumen (metrisk) | 7 mL |