Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 800 kapsler med Supor™ EKV membran
Beskrivelse
- Til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker
- Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
- Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Hydrofil PES |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 750 cm 2 |
| Outlet stil | 1/2 tomme. Slangestangsindløb med påfyldningsklokke på udløb |
| Mængde | 1/stk. |