Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 800 kapsler med Fluorodyne™ II Membran
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
Beskrivelse
- Dobbeltlags steriliseringsmembran øger pålideligheden
- Opstrøms luftventil forhindrer damplås
- Fremstillet uden brug af klæbemidler for at minimere ekstraherbare
- Forsteriliseret ved gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Hydrofil PVDF |
| Porestørrelse | 0,1 μm |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 800 cm 2 |
| Outlet stil | 9/16 tommer. Slange Barb |
| Mængde | 1/stk. |