Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 800 kapsler med Fluorodyne™ II Membran
Artikelnummer. 17154241
Skift visning
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
17154241 0,1 μm
17144241 0,2μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17154241 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12473
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AcroPak 800 kapsler med Fluorodyne II (PVDF) membran, der er kompatibel med vandige og mange organiske opløsningsmidler.
  • Dobbeltlags steriliseringsmembran øger pålideligheden
  • Opstrøms luftventil forhindrer damplås
  • Fremstillet uden brug af klæbemidler for at minimere ekstraherbare
  • Forsteriliseret ved gammabestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PVDF
Porestørrelse 0,1 μm
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 800 cm 2
Outlet stil 9/16 tommer. Slange Barb
Mængde 1/stk.