Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 800 kapsler med Fluorodyne™ II Membran
Artikelnummer. 17144241
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
Artikelnummer. 17144241
Brand: Cytiva 12471
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AcroPak 800 kapsler med Fluorodyne II (PVDF) membran, der er kompatibel med vandige og mange organiske opløsningsmidler.
  • Dobbeltlags steriliseringsmembran øger pålideligheden
  • Opstrøms luftventil forhindrer damplås
  • Fremstillet uden brug af klæbemidler for at minimere ekstraherbare
  • Forsteriliseret ved gammabestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 800 cm 2
Outlet stil Trappet slange Barb
Mængde 1/stk.