Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 500 kapsler med Supor™ Membran, steril
Artikelnummer. 17164251
Porestørrelse:
0,1/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
0,8/0,45μ m
Artikelnummer. 17164251
Brand: Cytiva 12997
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AcroPak kapsler kun designet til forskningsapplikationer.
  • Til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,1/0,1μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 500 cm 2
nr. pr. pakke 1/stk.
Outlet stil Trappet slange Barb