Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 500 kapsler med Supor™ Membran, steril
Porestørrelse:
0,1/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
0,8/0,45μ m
Beskrivelse
- Til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker
- Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
- Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Hydrofil PES |
| Porestørrelse | 0,2/0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 500 cm 2 |
| nr. pr. pakke | 1/stk. |
| Outlet stil | Trappet slange Barb |