Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 500 kapsler med Supor™ Membran, steril
Artikelnummer. 17124251
Skift visning
Porestørrelse:
0,1/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
0,8/0,45μ m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
17124251 0,8/0,45μ m
17104251 0,8/0,2μ m
17144251 0,2/0,2μ m
17164251 0,1/0,1μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17124251 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12993
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AcroPak kapsler kun designet til forskningsapplikationer.
  • Til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,8/0,45μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 500 cm 2
nr. pr. pakke 1/stk.
Outlet stil Trappet slange Barb