Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 400 kapsler med Supor™ EKV membran
Artikelnummer. 17184231
Skift visning
Outlet stil:
1 til 1,5 tommer. Sanitær flange
1/2 tomme. Slangestangsindløb med påfyldningsklokke på udløb
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Outlet stil unitSize
17184231 1 til 1,5 tommer. Sanitær flange Hver
17194231 1/2 tomme. Slangestangsindløb med påfyldningsklokke på udløb -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17184231 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12460
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AcroPak kapsler kun designet til forskningsapplikationer.
  • Til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 375 cm 2
Outlet stil 1 til 1,5 tommer. Sanitær flange
Mængde 1/stk.