Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 400 kapsler med Fluorodyne™ II Membran
Artikelnummer. 17164241
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
Artikelnummer. Porestørrelse
17164241 0,2μ m
1 options
Artikelnummer. 17164241 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12478
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 DKK
    1245.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.00 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AcroPak™ 400 Kapsel med Fluorodyne II (PVDF) membran, der er kompatibel med vandige opløsningsmidler og andre organiske opløsningsmidler.
  • Dobbeltlags steriliseringsmembran øger pålideligheden
  • Opstrøms luftventil forhindrer damplås
  • Fremstillet uden brug af klæbemidler for at minimere ekstraherbare
  • Forsteriliseret ved gammabestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 400 cm 2
nr. pr. pakke 1/stk.
Outlet stil Trappet slange Barb