Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 300 kapsler med PTFE-membran
Artikelnummer. p-7089723
nr. pr. pakke:
100/pakke
3/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17114221
Brand: Cytiva 12082
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AcroPak 300 Capsule tilbyder bred kemisk kompatibilitet med PTFE-membran og polypropylenhus.
  • Udluftningsapplikationer med høj luftstrøm
  • Tilbyder bred kemisk kompatibilitet med PTFE-membran og polypropylenhus 100 % integritetstestet for at give det høje niveau af selvtillid, du har brug for
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 280 cm 2
nr. pr. pakke 3/pakke
Outlet stil Trappet slange Barb