Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 300 kapsler med PTFE-membran
Beskrivelse
- Udluftningsapplikationer med høj luftstrøm
- Tilbyder bred kemisk kompatibilitet med PTFE-membran og polypropylenhus 100 % integritetstestet for at give det høje niveau af selvtillid, du har brug for
- Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 280 cm 2 |
| nr. pr. pakke | 100/pakke |
| Outlet stil | Trappet slange Barb |