Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 300 kapsler med PTFE-membran
Artikelnummer. 17114221
Skift visning
nr. pr. pakke:
100/pakke
3/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
17114221 3/pakke -
17124221 100/pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17114221 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2474.47 DKK
    1759.00 DKK / Pakke med 3
    Spare 715.47 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
AcroPak 300 Capsule tilbyder bred kemisk kompatibilitet med PTFE-membran og polypropylenhus.
  • Udluftningsapplikationer med høj luftstrøm
  • Tilbyder bred kemisk kompatibilitet med PTFE-membran og polypropylenhus 100 % integritetstestet for at give det høje niveau af selvtillid, du har brug for
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 280 cm 2
nr. pr. pakke 3/pakke
Outlet stil Trappet slange Barb