Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 200 kapsler med Supor™ Membran
Artikelnummer. p-7089721
Outlet stil:
1/4 tommer MNPT-indløb, trinslange Barbudløb
Trappet slange Barb
Artikelnummer. 17194241
Brand: Cytiva 12941
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AcroPak kapsler kun designet til forskningsapplikationer.
  • Effektiv behandling af væskevolumener op til 20 L
  • Indbygget forfilter forlænger filterets levetid, når partikelfyldte opløsninger, såsom serumholdige medier, behandles
  • Til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,8/0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 200 cm 2
Outlet stil Trappet slange Barb
Mængde 3/Pk.