Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 200 kapsler med Supor™ Membran
Artikelnummer. 17194241
Skift visning
Outlet stil:
1/4 tommer MNPT-indløb, trinslange Barbudløb
Trappet slange Barb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Outlet stil
17194241 Trappet slange Barb
17134221 1/4 tommer MNPT-indløb, trinslange Barbudløb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17194241 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2453.05 DKK
    2258.00 DKK / Pakke med 3
    Spare 195.05 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
AcroPak kapsler kun designet til forskningsapplikationer.
  • Effektiv behandling af væskevolumener op til 20 L
  • Indbygget forfilter forlænger filterets levetid, når partikelfyldte opløsninger, såsom serumholdige medier, behandles
  • Til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,8/0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 200 cm 2
Outlet stil Trappet slange Barb
Mængde 3/Pk.