Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 200 kapsler med Supor™ EKV membran
Artikelnummer. p-7089722
Outlet stil:
1/2 tomme. Sanitær flange
Trinslange modhageindløb, trappeslange modhageudløb med påfyldningsklokke
Artikelnummer. 17144221
Brand: Cytiva 12094
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AcroPak kapsler kun designet til forskningsapplikationer.
  • Effektiv behandling af væskevolumener op til 20 L
  • Indbygget forfilter forlænger filterets levetid, når partikelfyldte opløsninger, såsom serumholdige medier, behandles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 200 cm 2
Outlet stil Trinslange modhageindløb, trappeslange modhageudløb med påfyldningsklokke
Mængde 3/Pk.