Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 200 kapsler med Supor™ EKV membran
Artikelnummer. 17154221
Skift visning
Outlet stil:
1/2 tomme. Sanitær flange
Trinslange modhageindløb, trappeslange modhageudløb med påfyldningsklokke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Outlet stil
17154221 1/2 tomme. Sanitær flange
17144221 Trinslange modhageindløb, trappeslange modhageudløb med påfyldningsklokke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17154221 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12095
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AcroPak kapsler kun designet til forskningsapplikationer.
  • Effektiv behandling af væskevolumener op til 20 L
  • Indbygget forfilter forlænger filterets levetid, når partikelfyldte opløsninger, såsom serumholdige medier, behandles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 220 cm
Outlet stil 1/2 tomme. Sanitær flange
Mængde 3/Pk.