Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 200 kapsler med Supor™ EKV membran
Beskrivelse
- Effektiv behandling af væskevolumener op til 20 L
- Indbygget forfilter forlænger filterets levetid, når partikelfyldte opløsninger, såsom serumholdige medier, behandles
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Hydrofil PES |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 200 cm 2 |
| Outlet stil | Trinslange modhageindløb, trappeslange modhageudløb med påfyldningsklokke |
| Mængde | 3/Pk. |