Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 200 kapsler med Fluorodyne™ II Membran
Porestørrelse:
0,2μ m
Beskrivelse
- Effektive behandlingsvolumener op til 20 L
- Fluorodyne II (PVDF) membran er kompatibel med vandige og mange organiske opløsningsmidler
- AcroPak 20 filtre er designet til at tilføje bekvemmelighed til små og mellemstore filtreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Hydrofil PVDF |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 200 cm 2 |
| nr. pr. pakke | 3/Pk. |
| Outlet stil | Trappet slange Barb |