Få mere at vide
Cytiva™ AcroPak™ 1500 kapsler med Supor™ Membran
Beskrivelse
- Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
- Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
- Kun designet til forskningsapplikationer
- Gamma-bestrålet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Hydrofil PES |
| Porestørrelse | 0,2/0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 1500 cm 2 |
| Outlet stil | 1/2 tomme. Slange Barb |
| Mængde | 1/stk. |