Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 1500 kapsler med Supor™ Membran
Artikelnummer. 17174241
Skift visning
Porestørrelse:
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
17174241 0,8/0,2μ m -
17184241 0,2/0,2μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17174241 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1930.00 DKK
    1895.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.00 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AcroPak Kapsler til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker.
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
  • Kun designet til forskningsapplikationer
  • Gamma-bestrålet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,8/0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 1500 cm 2
Outlet stil 1/2 tomme. Slange Barb
Mængde 1/stk.