Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 1500 kapsler med Supor™ EKV membran
Artikelnummer. p-7089717
Outlet stil:
1 til 1,5 tommer. Sanitær flange
1/2 tomme. Slange Barb
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17134241
Brand: Cytiva 12467
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AcroPak Kapsler til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker.
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
  • Kun designet til forskningsapplikationer
  • Gamma-bestrålet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 1500 cm 2
Outlet stil 1/2 tomme. Slange Barb
Mængde 1/stk.