Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 1500 kapsler med Supor™ EKV membran
Artikelnummer. 17134241
Skift visning
Outlet stil:
1 til 1,5 tommer. Sanitær flange
1/2 tomme. Slange Barb
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Outlet stil unitSize
17134241 1/2 tomme. Slange Barb -
17124241 1 til 1,5 tommer. Sanitær flange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17134241 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12467
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AcroPak Kapsler til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker.
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
  • Kun designet til forskningsapplikationer
  • Gamma-bestrålet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 1500 cm 2
Outlet stil 1/2 tomme. Slange Barb
Mængde 1/stk.