Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 1000 kapsler med Supor™ Membran
Artikelnummer. 17174251
Porestørrelse:
0,1/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
0,8/0,45μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17174251
Brand: Cytiva 12999
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AcroPak Kapsler til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker.
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
  • Kun designet til forskningsapplikationer
  • Gamma-bestrålet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,1/0,1μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 1000 cm 2
Outlet stil Trappet slange Barb
Mængde 1/stk.