Få mere at vide
Cytiva AcroPak™ 1000 kapsler med Supor™ Membran
Artikelnummer. 17154251
Skift visning
Porestørrelse:
0,1/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,8/0,2μ m
0,8/0,45μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
17154251 0,2/0,2μ m -
17114251 0,8/0,2μ m Hver
17134251 0,8/0,45μ m -
17174251 0,1/0,1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17154251 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 12996
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AcroPak Kapsler til buffere, vævskulturmedier og andre biologiske væsker.
  • Nyere teknologi anbefales til forenklet opskalering
  • Højt filtreringsområde og kompakt størrelse er ideelle til opskalere forsøg
  • Kun designet til forskningsapplikationer
  • Gamma-bestrålet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,2/0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 1000 cm 2
Outlet stil Trappet slange Barb
Mængde 1/stk.