Beskrivelse
Vurder udførelsen af molekylære diagnostiske testprocedurer, herunder RNA-ekstraktionstrinnet, til kvantitativ og kvalitativ bestemmelse af humant immundefektvirus type-1 (HIV-1) RNA med Thermo Scientific™ AcroMetrix™ HIV-1 kontrollerne. Disse kontroller kan bruges til træning og færdighedstest af laboratoriepersonale, til lot-til-lot-sammenligning af reagenstestkits samt til evaluering og sammenligning af intralaboratorie- og interlaboratorievurderinger. Kontrollerne er til In Vitro diagnostisk brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | AcroMetrix HIV-1 Mellemkontrol |
| Detekterbare analytter | HIV-1 |
| Type | HIV-1-kontrol |
| Emballage | 5 x 1.2mL |
| Mængde | 5 x 1.2 mL |