Få mere at vide
Acrolein, deioniseret vandmatrix, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15200064 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 15200064
Brand: SPEX Certiprep S175W
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Koncentration 1000 μg/mL
Opløsningsmiddel eller Matrix Deionized Water
Mængde 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrolein
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acrylaldehyde