Få mere at vide
Acrolein og acrylonitril i methanolrensning og fælde, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Acrolein | 107-02-8 | 2000 μg/ml |
| Acrylonitril | 107-13-1 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrolein and Acrylonitrile in Methanol P&T |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed. |
| Metoder | For US EPA Metode 603 |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering |
| Type | Certificeret referencemateriale |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol-P og T |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Components at 2000μg/mL in Methanol: Acrolein; Acrylonitrile |
Sikkerhed og håndtering
- Acrolein and Acrylonitrile in Methanol P&T
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: acrylonitrile, acrylaldehyde, methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug