Få mere at vide
Acrolein 5000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrolein (2-Propenal) |
| CAS | 107-02-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acrolein (2-Propenal) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C3 H4 O |
| Koncentration | 5000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Acrolein (8CI), 2-Propen-1-one, Acrylaldehyde, Acrylic aldehyde, Allyl aldehyde, Aqualin, Magnacide B, Magnacide H, NSC 8819, Prop-2-en-1-al, Propenal |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2 |
| SMIL | C=CC=O |
| Vis mere |