Få mere at vide
Acrolein 5000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326574
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326574 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326574 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010384ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrolein (2-Propenal)
CAS 107-02-8
Analyt- eller komponentnavne Acrolein (2-Propenal)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C3 H4 O
Koncentration 5000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acrolein (8CI), 2-Propen-1-one, Acrylaldehyde, Acrylic aldehyde, Allyl aldehyde, Aqualin, Magnacide B, Magnacide H, NSC 8819, Prop-2-en-1-al, Propenal
InChI formel InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2
SMIL C=CC=O
IUPAC navn prop-2-enal
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 56.06
Mængde 1 ml
Formel vægt 56.0262 g/mol