missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acrolein 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 888-54-0 |
| Molekylær formel | C9 H8 N4 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Propenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Acrolein, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI), NSC 20692 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+ |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,4-dinitro-N-[(E)-prop-2-enylideneamino]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.18 |
| Formel vægt | 236.0546 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?