Få mere at vide
Akrolin 2,4-Dinitrophenylhydrazon-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acrolein 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 |
| CAS | 259824-62-9 |
| Molekylær formel | C9 D3 H5 N4 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Propenal, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone (9CI), Acrolein 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3, Acrolein 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3, Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone-D3 (phenyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+/i3D,4D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1N\N=C\C=C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,5-trideuterio-4,6-dinitro-N-[(E)-prop-2-enylideneamino]anilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.203 |
| Formel vægt | 239.073 |