Få mere at vide
Cytiva AcroCap™ Overtryksanordninger
Artikelnummer. 17154321
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
Artikelnummer. 17154321
Brand: Cytiva 4481
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til hurtig, positivt trykfiltrering af vandige opløsninger op til 3 L.
  • Sterilisering ved gammabestråling
  • Eliminerer risikoen for cytotoksiske rester fra EtO-sterilisering
  • Integreret hydrofob udluftning forhindrer luftlås
  • Produktet er ikke godkendt til brug i medicinsk klinisk kirurgi eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PES (hydrofil)
Porestørrelse 0,1 μm
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 15 cm
Indløbsstil 1/4 in. slangemodhag indvendig tilspidsning
Outlet stil 1/4 in. slangemodhag indvendig tilspidsning
Mængde 10/Pk.