Få mere at vide
Cytiva AcroCap™ Overtryksanordninger
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
Beskrivelse
- Sterilisering ved gammabestråling
- Eliminerer risikoen for cytotoksiske rester fra EtO-sterilisering
- Integreret hydrofob udluftning forhindrer luftlås
- Produktet er ikke godkendt til brug i medicinsk klinisk kirurgi eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | PES (hydrofil) |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 15 cm |
| Indløbsstil | 1/4 in. slangemodhag indvendig tilspidsning |
| Outlet stil | 1/4 in. slangemodhag indvendig tilspidsning |
| Mængde | 10/Pk. |