Få mere at vide
Cytiva Acro™ 50 Udluftningsenheder med PTFE-membran
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
1/8 tommer MNPT-forbindelse
3/8 tommer Lige rørforbindelse
Trappet slangestangforbindelse
Mængde:
18/pakke
72 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
Pakke med 72
Beskrivelse
- Indeholder en hydrofob PTFE-membran
- Stort effektivt filterområde giver høje flowhastigheder, og filtre kan autoklaveres flere gange, hvilket sikrer lave omkostninger
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 1μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 19,6 cm 2 |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsstil | Trappet slangestangforbindelse |
| Mængde | 18/pakke |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |